Läs mer
3M™ SecureFit™ 400X skyddsglasögon, Scotchgard™ Anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Handla allt 3M ProdukterBeskrivning
- Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology för komfort
- Wraparound-design för att förbättra passformens säkerhet och förhindra halkning
- Vadderade tinningar för ökad komfort över öronen
- Mjuk näsrygg för en bekvämare passform
- Konturerade ögonbrynsskydd ger extra täckning från flygande partiklar
- Överlägsna anti-dimma och anti-repor egenskaper uppfyller K&N-märkningskraven enligt EN166
- Rammärkning: SF400-serien, 3M EN166 FT
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Blå, grå |
| Tempel stil | Tryckspridningstempelteknik |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |