Läs mer
3M™ SecureFit™ 400X skyddsglasögon, Scotchgard™ Anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Produktkod. p-7163283 Handla allt 3M Produkter
Ram färg:
Blå, grå
Green, Black
Grönt, klart
Gul, Svart
Svart
Linsfärg:
Bärnsten
Clear
Grå
Klart
Orange, Spegel
Vermillion
ljusgrå, Inomhus/Utomhus
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16416380
Brand: 3M™ 7100185268
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ 400X skyddsglasögon har 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, flexibla tinningsarmar och kombinerat mjukt näsbrygga/brynskydd. Lätt anti-repa& överlägsen anti-dim, kantlös polykarbonatlins för inomhus- och utomhusbruk.
  • Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology för komfort
  • Wraparound-design för att förbättra passformens säkerhet och förhindra halkning
  • Vadderade tinningar för ökad komfort över öronen
  • Mjuk näsrygg för en bekvämare passform
  • Konturerade ögonbrynsskydd ger extra täckning från flygande partiklar
  • Överlägsna anti-dimma och anti-repor egenskaper uppfyller K&N-märkningskraven enligt EN166
  • Rammärkning: SF400-serien, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Grönt, klart
Tempel stil Tryckspridningstempelteknik
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400