Läs mer
3M™ SecureFit™ 500 skyddsglasögon
Produktkod. 17364680 Handla allt 3M Produkter
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Produktkod. 17364680
Brand: 3M™ 7100243979
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon 500-serien har en stiliserad linsform med skalmar som automatiskt justeras för att ge en säker och bekväm passform.
  • Snygg och kompatibel 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögonsortiment med justerbara spärrskalmar för att justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition, utformade för att förbättra positioneringen när den bärs med andningsskydd
  • 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning. Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
  • Skydd mot UV upp till 400 nm
  • Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
  • Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor och ger ett stabilt sidoskydd
  • Lätt att rengöra
  • Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Svart
Modell SF501ASP-BLK-EU
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400