Läs mer
3M™ SecureFit™ 500 skyddsglasögon
Produktkod. 17374670 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modell Linsbeläggning
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17384670 SF501SGAF-RED-EU Anti-dimma, Reptålig
17304680 SF509AF-BLK Anti-dimma, Reptålig
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Anti-dimma, Reptålig
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Anti-dimma, Reptålig
17344680 SF517ASP-GRN-EU Reptålig
17354680 SF550ASP-GRN-EU Reptålig
17364680 SF501ASP-BLK-EU Reptålig
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17384680 SF530ASP-GRN-EU Reptålig
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Anti-dimma, Reptålig
17314690 SF501AF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Anti-dimma, Reptålig
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17374670 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100243142
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon 500-serien har en stiliserad linsform med skalmar som automatiskt justeras för att ge en säker och bekväm passform.
  • Snygg och kompatibel 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögonsortiment med justerbara spärrskalmar för att justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition, utformade för att förbättra positioneringen när den bärs med andningsskydd
  • 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning. Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
  • Skydd mot UV upp till 400 nm
  • Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
  • Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor och ger ett stabilt sidoskydd
  • Lätt att rengöra
  • Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Svart
Modell SF501SGAF-BLK-EU
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400