Läs mer
3M™ SecureFit™ 500 skyddsglasögon
Produktkod. 17384680 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Linsbeläggning
17384680 SF530ASP-GRN-EU Reptålig
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17384670 SF501SGAF-RED-EU Anti-dimma, Reptålig
17304680 SF509AF-BLK Anti-dimma, Reptålig
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Anti-dimma, Reptålig
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Anti-dimma, Reptålig
17344680 SF517ASP-GRN-EU Reptålig
17354680 SF550ASP-GRN-EU Reptålig
17364680 SF501ASP-BLK-EU Reptålig
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Anti-dimma, Reptålig
17314690 SF501AF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Anti-dimma, Reptålig
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Anti-dimma, Reptålig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17384680 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100243989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 SEK
    184.23 SEK / Paket med 1
    Save 20.77 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon 500-serien har en stiliserad linsform med skalmar som automatiskt justeras för att ge en säker och bekväm passform.
  • Snygg och kompatibel 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögonsortiment med justerbara spärrskalmar för att justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition, utformade för att förbättra positioneringen när den bärs med andningsskydd
  • 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning. Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
  • Skydd mot UV upp till 400 nm
  • Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
  • Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor och ger ett stabilt sidoskydd
  • Lätt att rengöra
  • Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001
Linsfärg IR 3.0 Grå
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Grön, Svart
Modell SF530ASP-GRN-EU
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400