Description
- Snygg och kompatibel 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögonsortiment med justerbara spärrskalmar för att justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition, utformade för att förbättra positioneringen när den bärs med andningsskydd
- 3M's innovativa SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologidesign har slitsade ribbor som ger bekväm tryckutjämning. Skalmarna flexar och anpassar sig själv till storleken på bärarens huvud
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper (tillgänglig på utvalda modeller)
- Skydd mot UV upp till 400 nm
- Wraparound-design förbättrar passformen och förhindrar att den glider
- Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor och ger ett stabilt sidoskydd
- Lätt att rengöra
- Skumpackning tillgänglig för att begränsa ögonexponeringen för skräp
Specifications
Specifications
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166:2001 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Svart |
| Modell | SF501SGAF-BLK-EU |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | UV400 |