Läs mer
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon, anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Ram färg:
Brun
Grå
Grå/blå
Röd/grå
Svart/Gul
Linsfärg:
Brun
Bärnsten
Grå
Inomhus/Utomhus grå
Klart
Orange
Beskrivning:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, Inkluderar avtagbar skumfodrad packning
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF/FI-EU
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Diffus tryck över örat med 3M™ Tryckspridningstempelteknik
- Mjuka, justerbara näskuddar ger extra komfort
- Platta och flexibla skalmar kombineras enkelt med hörselkåpor och ger ett stabilt sidoskydd
- Wraparound-design ger användaren ett brett synfält
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating erbjuder överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper
- Utmärkt skydd mot ultraviolett (UV) strålning
- 19 g lätt design
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Beskrivning | SF401SGAF-BLU-F-EU, Inkluderar avtagbar skumfodrad packning |
| Linsfärg | Klart |
| Ram färg | Grå/blå |
| Inkluderar | Avtagbar skumfodrad packning |
| Kvantitet | 20/Cs. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |