Description
- Justerbara spärrtappar.
- Pressure Diffusion Temple (PDT) Technology hjälper till att sprida tryck över örat för en säker och bekväm passform.
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating motstår imma längre än traditionella anti-fog-beläggningar, upp till 25 tvättar med vatten.
- Polykarbonatlinser absorberar 99,9 % av UVA- och UVB-strålar.
- Uppfyller kraven i EN166-2001 Standard som ett slagklassat glasögon.
- Uppfyller kraven i standarden EN166-2001 som ett slagklassat glasögon.
- Det konturerade ögonbrynsskyddet vilar bekvämt mot pannan och hjälper till att ge extra täckning från partiklar.
Specifications
Specifications
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Överglasögon |
| Ram färg | Grå/blå |
| Modell | SF3701XSGAF-BLU-EU |
| Kvantitet | 20/Cs. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| Ramtyp | Ramlös |