Läs mer
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon över glaset, Scotchguard™ Anti-dimma (K &N)
Produktkod. 17267710 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Inomhus/Utomhus ljusgrå
Klart
Ram färg:
Blått
Blått
Grå/Limegrön
Grå/blå
Grått/orange
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Reptålig
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Ram färg Linsbeläggning Förpackningsstorlek
17267710 Inomhus/Utomhus ljusgrå Grå/blå Anti-dimma Paket med 20
17207710 Grå Blått Anti-dimma -
17217710 Klart Grå/Limegrön Anti-dimma -
17227710 Grå Grå/blå Anti-dimma -
17237710 Klart Grå/blå Anti-dimma -
17247710 Bärnsten Grå/Limegrön Anti-dimma -
17257710 Inomhus/Utomhus ljusgrå Blått Anti-dimma -
17277700 Klart Blått Anti-dimma -
17277710 Klart Grått/orange Anti-dimma -
17287700 Klart Blått Reptålig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17267710 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100209428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8280.00 SEK
    4792.85 SEK / Paket med 20
    Save 3487.15 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
SecureFit™ Skyddsglasögon med överglasögon med anti-repor och anti-im-beläggning ger ökad hållbarhet och förbättrad syn.
  • Justerbara spärrtappar.
  • Pressure Diffusion Temple (PDT) Technology hjälper till att sprida tryck över örat för en säker och bekväm passform.
  • Scotchgard™ Anti-Fog Coating motstår imma längre än traditionella anti-fog-beläggningar, upp till 25 tvättar med vatten.
  • Polykarbonatlinser absorberar 99,9 % av UVA- och UVB-strålar.
  • Uppfyller kraven i EN166-2001 Standard som ett slagklassat glasögon.
  • Uppfyller kraven i standarden EN166-2001 som ett slagklassat glasögon.
  • Det konturerade ögonbrynsskyddet vilar bekvämt mot pannan och hjälper till att ge extra täckning från partiklar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Inomhus/Utomhus ljusgrå
Produkttyp Överglasögon
Ram färg Grå/blå
Modell SF3707XSGAF-BLU-EU
Kvantitet 20/Cs.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
Ramtyp Ramlös