Läs mer
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon över glaset, Scotchguard™ Anti-dimma (K &N)
Beskrivning
- Justerbara spärrkanter.
- Pressure Diffusion Temple (PDT)-teknologin hjälper till att sprida trycket över örat för en säker och bekväm passform.
- Scotchgard™ Anti-fog-beläggning motstår imning längre än traditionella anti-dimbeläggningar, upp till 25 tvättar med vatten.
- Polykarbonatlinser absorberar 99,9 % av UVA- och UVB-strålarna.
- Uppfyller kraven i EN166-2001-standarden som ett slagbemärkt spektakel.
- Uppfyller kraven i EN166-2001-standarden som ett slagbegränsat spektakel.
- Contoured brynskydd vilar bekvämt mot pannan och hjälper till att ge extra skydd mot partiklar.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Överglasögon |
| Ram färg | Blått |
| Modell | SF3701ASP-BLU-EU |
| Kvantitet | 20/Cs. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| Ramtyp | Frameless |