Läs mer
3M™ SecureFit™ Receptinsats för 200- och 400-serierna, RX-SF400
Produktkod. 30784776 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsfärg:
Klart
Produktkod. Linsfärg
30784776 Klart
1 options
Produktkod. 30784776 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7010528331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 SEK
    298.01 SEK / Paket med 1
    Save 187.99 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Receptbelagda linsinlägg är utformade för att lägga till styrkta linser på 3M™ skyddsglasögon och skyddsglasögon.
  • Kompatibel med 3M™ skyddsglasögon och skyddsglasögon.
  • Håller polykarbonatlinser med styrka upp till ±6 dioptrier.
  • Behåller fullt ögonskydd samtidigt som synen förbättras.
  • Lätt och bekväm för längre användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Linsinsats
Ram färg Genomskinlig
Material Plast
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Plast
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Frameless