Läs mer
3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon
Produktkod. 15719827 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Reptålig
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg Förpackningsstorlek
15719827 Reptålig Klart Paket med 20
15292025 Anti-dimma Grå Varje
15202035 Anti-dimma Bärnsten Varje
15282025 Anti-dimma Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15719827 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100112180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 SEK
    1312.28 SEK / Paket med 20
    Save 952.72 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pressure Diffusion Temple Technology som hjälper till att sprida tryck över örat för att förbättra bågens komfort
  • Behöver lagra flera ramstorlekar på arbetsplatser elimineras av självjusterande funktion
  • Säker, åtsittande passform förhindrar glidning även under rörelse
  • Anti-fog-beläggning säkerställer fuktfria linser i varma och fuktiga förhållanden
  • Anti-repbeläggning skyddar linserna från repor, hack och repor
  • Polykarbonatlinser absorberar 99,9% UVA och UVB upp till 380nm
  • 3M Katalog# SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Uppfyllande
Möter ANSI Z87.1-2015 och CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Modell SF201AS
Antal per förpackning 20/Pk.
Tempel stil Egenutvecklad självjusterande 3M Tryckspridningstempelteknik
Linsmaterial Polykarbonat
Ramtyp Ramlös