Läs mer
3M™ SecureFit Skyddsglasögon med anti-dimma lins
Produktkod. 15777727 Handla allt 3M Produkter
Change view
Förstoringskraft:
+1.50
+2.00
+2.50
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15777727 +1.50 Varje
15787727 +2.50 Varje
15797727 +2.00 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15777727 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100114612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    186.51 SEK / Paket med 1
    Save 115.49 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Protective Eyewear anpassar naturligt tinningarna till individuella huvudstorlekar för en anpassad passform för varje person
Ögonskydd är viktigt för att skydda dina ögon och bibehålla en sund syn. Enligt Bureau of Labor Statistics hade nästan tre av fem arbetare som drabbades av ögonskador inte ögonskydd vid tidpunkten för olyckan. Att bära rätt skyddsglasögon för uppgiften och för arbetarens unika behov är viktigt
  • Justerar naturligt tinningarna till individuella huvudstorlekar för en anpassad passform för varje person
    • Självjusterande funktion är möjlig genom 3M:’s egenutvecklade Pressure Diffusion Temple Technology, en ny design utan rörliga delar och inget att justera
    • Designad för att sprida tryck över öronen
    • Gaser anpassar sig automatiskt till bärarens huvud och ansiktsdrag
  • Klar anti-dimbelagd polykarbonatlins absorberar 99,9 % UV och har en läsdioptri för att hjälpa arbetare som har svårt att läsa finstilt eller som är engagerade i små detaljarbeten
  • Uppfyller kraven i CSA Z94.3-2007 och ANSI Z87.1-2010.
  • Väger mindre än 1 uns
  • Hållbar
  • Sittsittande för att hålla glasögonen säkert på plats när bäraren tittar upp och ner eller från sida till sida, vilket eliminerar behovet av frekvent ompositionering av glasögonen på grund av huvudrörelser
  • Flexibel
  • Bekväm och personlig passform t
  • Hjälp till att eliminera kostnaden för att lagra flera ramstorlekar på arbetsplatser för att ta emot olika människor
  • Anti-dimmbeläggning på linserna hjälper till att minska risken för imma i varma och fuktiga miljöer, bibehåller synlighet och minskar behovet av att ta bort glasögon för att torka bort fukt från linserna
  • Slagtåliga polykarbonatlinser absorberar 99,9 % UVA- och UVB-strålar upp till 380nm
  • Uppfyll kraven i CSA Z94.3-2007 och ANSI Z87.1-2010
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Linsbeläggning Anti-dimma
Beskrivning 3M SF415AF
Ram färg Svart, Grön
Förstoringskraft +1.50
Antal per förpackning 1 st.
Storlek Universell