Läs mer
3M™ SecureFit Skyddsglasögon med anti-dimma lins
Handla allt 3M Produkter
Förstoringskraft:
+1.50
+2.00
+2.50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ögonskydd är viktigt för att skydda dina ögon och bibehålla en sund syn. Enligt Bureau of Labor Statistics hade nästan tre av fem arbetare som drabbades av ögonskador inte ögonskydd vid tidpunkten för olyckan. Att bära rätt skyddsglasögon för uppgiften och för arbetarens unika behov är viktigt
- Justerar naturligt tinningarna till individuella huvudstorlekar för en anpassad passform för varje person
- Självjusterande funktion är möjlig genom 3M:’s egenutvecklade Pressure Diffusion Temple Technology, en ny design utan rörliga delar och inget att justera
- Designad för att sprida tryck över öronen
- Gaser anpassar sig automatiskt till bärarens huvud och ansiktsdrag
- Klar anti-dimbelagd polykarbonatlins absorberar 99,9 % UV och har en läsdioptri för att hjälpa arbetare som har svårt att läsa finstilt eller som är engagerade i små detaljarbeten
- Uppfyller kraven i CSA Z94.3-2007 och ANSI Z87.1-2010.
- Väger mindre än 1 uns
- Hållbar
- Sittsittande för att hålla glasögonen säkert på plats när bäraren tittar upp och ner eller från sida till sida, vilket eliminerar behovet av frekvent ompositionering av glasögonen på grund av huvudrörelser
- Flexibel
- Bekväm och personlig passform t
- Hjälp till att eliminera kostnaden för att lagra flera ramstorlekar på arbetsplatser för att ta emot olika människor
- Anti-dimmbeläggning på linserna hjälper till att minska risken för imma i varma och fuktiga miljöer, bibehåller synlighet och minskar behovet av att ta bort glasögon för att torka bort fukt från linserna
- Slagtåliga polykarbonatlinser absorberar 99,9 % UVA- och UVB-strålar upp till 380nm
- Uppfyll kraven i CSA Z94.3-2007 och ANSI Z87.1-2010
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Beskrivning | 3M SF425AF |
| Ram färg | Svart, Grön |
| Förstoringskraft | +2.50 |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Storlek | Universell |