Läs mer
3M™ SecureFit™ SF600-serien skyddsglasögon
Produktkod. 15707727 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Scratch-resistant
Linsfärg:
Bärnsten
Clear
Grå
I/O Mirror
Klart
Svetsskärm 1.7
Svetsskärm 3.0
Svetsskärm 5.0
Förpackningsstorlek:
Varje
Linstyp:
Polariserad
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg unitSize Linstyp
15707727 Anti-dimma, Reptålig Grå Varje -
15727727 Scratch-resistant I/O Mirror Varje -
15747727 Reptålig Svetsskärm 1.7 Varje -
15757727 Reptålig Svetsskärm 3.0 Varje -
15797717 Anti-dimma, Reptålig Bärnsten Varje -
15737727 Scratch-resistant Clear Varje -
15787717 Reptålig Grå Varje Polariserad
15717727 Anti-dimma, Reptålig Klart Varje -
15777717 Reptålig Svetsskärm 5.0 Varje -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15707727 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100112716
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en halvkantlös lins och fast längd på tinningen. 3M™ SecureFit™ SF600-seriens skyddsglasögon inkluderar en integrerad sidoskydd för extra skydd.
  • Optisk klass 1 lins lämplig för långvarig användning
  • Design ger täckning och ett bra synfält baserat på två linser i en semi-kantlös design
  • Erbjuder skydd mot ultraviolett (UV) strålning i enlighet med europeiska standarder
  • Vikt: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology för säker och bekväm passform
  • Mjuka näskuddar för bekväm passform
  • Överlägsen Scotchgard™ anti-dimmbeläggning som möter K och N på standardglasen i klar, grå och bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Grå
Ram färg Grå
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd Ja