Description
- Optisk klass 1 lins lämplig för långvarig användning
- Design ger täckning och ett bra synfält baserat på två linser i en semi-kantlös design
- Erbjuder skydd mot ultraviolett (UV) strålning i enlighet med europeiska standarder
- Vikt: 27g
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology för säker och bekväm passform
- Mjuka näskuddar för bekväm passform
- Överlägsen Scotchgard™ anti-dimmbeläggning som möter K och N på standardglasen i klar, grå och bärnsten
Specifications
Specifications
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Ram färg | Grå |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | Ja |