Läs mer
3M™ SecureFit™ X5000 skyddshjälm, ventilerad, reflekterande, CE
Produktkod. 17315323 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Produktkod. 17315323
Brand: 3M™ 7100175097
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm har sex olika inställningar för att justera position och ett 4-punkts hakremsväljarsystem. Ventilerad och brättelös skyddshjälm med 3M™ UVicator™ Sensor som indikerar skadliga nivåer av UV-ljus.
  • Säkra, bekväma huvudskydd för arbete på höjder och andra farliga industrijobb
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts hakrems väljarsystem unikt för 3M gör det möjligt för bäraren att växla mellan standarderna EN 12492 (hjälmar för bergsklättrare) och EN 397 (industriskyddshjälmar)
  • 6-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Magnetisk spänne som standard
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Certifierad enligt antingen EN12492 eller EN397 (beroende på hakremmens konfiguration)
  • Godkänd för lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliserad ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp Tryckspridning 6-punktsspärr
Ventilerad Ventilerad