Läs mer
3M™ SecureFit™ X5000 skyddshjälm, ventilerad, reflekterande, CE
Produktkod. 17375313 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17375313 Vitt
17385313 Gult
17395313 Blått
17305323 Klart
17315323 Rött
17325323 Orange
17335323 Svart
17345323 Hi-vis Green
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17375313 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100175093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7460.00 SEK
    5277.94 SEK / Paket med 4
    Save 2182.06 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm har sex olika inställningar för att justera position och ett 4-punkts hakremsväljarsystem. Ventilerad och brättelös skyddshjälm med 3M™ UVicator™ Sensor som indikerar skadliga nivåer av UV-ljus.
  • Säkra, bekväma huvudskydd för arbete på höjder och andra farliga industrijobb
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts hakrems väljarsystem unikt för 3M gör det möjligt för bäraren att växla mellan standarderna EN 12492 (hjälmar för bergsklättrare) och EN 397 (industriskyddshjälmar)
  • 6-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Magnetisk spänne som standard
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Certifierad enligt antingen EN12492 eller EN397 (beroende på hakremmens konfiguration)
  • Godkänd för lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliserad ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp Tryckspridning 6-punktsspärr
Ventilerad Ventilerad