Läs mer
3M™ SecureFit™ X5000 skyddshjälm, ventilerad, reflekterande, CE
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Beskrivning
- Säkra, bekväma huvudskydd för arbete på höjder och andra farliga industrijobb
- Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
- 4-punkts hakrems väljarsystem unikt för 3M gör det möjligt för bäraren att växla mellan standarderna EN 12492 (hjälmar för bergsklättrare) och EN 397 (industriskyddshjälmar)
- 6-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
- Magnetisk spänne som standard
- Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
- Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
- 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
- Certifierad enligt antingen EN12492 eller EN397 (beroende på hakremmens konfiguration)
- Godkänd för lateral deformation (LD)
- UV-stabiliserad ABS
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Bygg, skogsbruk, olja och gas |
| Material | ABS |
| Produkttyp | Skyddshjälm |
| Upphängningstyp | Tryckspridning 6-punktsspärr |
| Ventilerad | Ventilerad |