Learn More
3M™ SecureFit™ X5000 skyddshjälm, ventilerad, reflekterande, CE
Artikelnummer. p-7222396 Alle ansehen 3M Produkte
Click to view available options
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17375313
Marke: 3M™ 7100175093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm har sex olika inställningar för att justera position och ett 4-punkts hakremsväljarsystem. Ventilerad och brättelös skyddshjälm med 3M™ UVicator™ Sensor som indikerar skadliga nivåer av UV-ljus.
  • Säkra, bekväma huvudskydd för arbete på höjder och andra farliga industrijobb
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts hakrems väljarsystem unikt för 3M gör det möjligt för bäraren att växla mellan standarderna EN 12492 (hjälmar för bergsklättrare) och EN 397 (industriskyddshjälmar)
  • 6-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Magnetisk spänne som standard
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Certifierad enligt antingen EN12492 eller EN397 (beroende på hakremmens konfiguration)
  • Godkänd för lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliserad ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Vitt
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp Tryckspridning 6-punktsspärr
Ventilerad Ventilerad
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt