Läs mer
3M™ SecureFit™ X5500 skyddshjälm, ej ventilerad, CE
Produktkod. 17305343 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17305343 Vitt
17315343 Gult
17325343 Blått
17335343 Klart
17345343 Rött
17355343 Orange
17365343 Svart
17375343 Hi-vis Green
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17305343 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100175599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 SEK
    2671.90 SEK / Paket med 4
    Save 1058.10 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm med justerbar position och ett lättjusterat, 4-punkts spärrfjädringssystem som har 3M™ Tryckspridningsteknik. Skyddshjälm utan brätte som har en 3M™ UVicator™ Sensor som indikerar skadliga nivåer av UV-ljus.
  • Säkert, bekvämt huvudskydd mot små fallande föremål och för allmänt industriellt bruk
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Justerbar positionering
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om för dig när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är ’dags att byta ut den
  • Proprietär UV-indikator som låter bäraren veta när hjälmen ska bytas ut mot UV-exponering
  • Godkänd för lateral deformation (LD) och smält metallstänk
  • Godkänd för lateral deformation och smält metallstänk
  • Elektrisk isolering mot 1000 Vac och 440 Vac
  • UV-stabiliserad ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp 4-punkts spärrhake
Ventilerad Ej ventilerad