Läs mer
3M™ SecureFit™ X5500 skyddshjälm, ej ventilerad, CE
Produktkod. 17375343 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17375343 Hi-vis Green
17305343 Vitt
17315343 Gult
17325343 Blått
17335343 Klart
17345343 Rött
17355343 Orange
17365343 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17375343 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100175606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 SEK
    2671.90 SEK / Paket med 4
    Save 1058.10 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm med justerbar position och ett lättjusterat, 4-punkts spärrfjädringssystem som har 3M™ Tryckspridningsteknik. Skyddshjälm utan brätte som har en 3M™ UVicator™ Sensor som indikerar skadliga nivåer av UV-ljus.
  • Säkert, bekvämt huvudskydd mot små fallande föremål och för allmänt industriellt bruk
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Justerbar positionering
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • Tillbehörsfack och klämmor är kompatibla med en mängd olika 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om för dig när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är ’dags att byta ut den
  • Proprietär UV-indikator som låter bäraren veta när hjälmen ska bytas ut mot UV-exponering
  • Godkänd för lateral deformation (LD) och smält metallstänk
  • Godkänd för lateral deformation och smält metallstänk
  • Elektrisk isolering mot 1000 Vac och 440 Vac
  • UV-stabiliserad ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Hi-vis Green
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp 4-punkts spärrhake
Ventilerad Ej ventilerad