Läs mer
3M™ SecureFit™ X5500 skyddshjälm, ventilerad, CE
Product Code. 17395333 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Svart
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg
17395333 Hi-vis Green
17335333 Gult
17345333 Blått
17355333 Klart
17365333 Rött
17375333 Orange
17385333 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17395333 Supplier 3M™ Supplier No. 7100175598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3980.00 SEK
    2867.77 SEK / Paket med 4
    Save 1112.23 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm med justerbar positionering och lätt att justera, 4-punkts spärrfjädringssystem som har 3M ™ Tryckspridningsteknik. 3M™ UVicator™ Sensor indikerar överexponerad för UV-strålning.
  • Säkert, bekvämt huvudskydd mot små fallande föremål och för allmänt industriellt bruk
  • Fjädringssystem innehåller exklusiva patenterade 3M™ Tryckspridningsteknik
  • 4-punkts spärrfjädring gör att bäraren kan anpassa höjd och passform med flera nivåer av vertikal justering
  • Ventiler tillåter luftflöde genom hjälmen
  • Valfria ventiler tillåter luftflöde genom hjälmen
  • Inspirerad av klätterhjälmar med brättelös design för att ge dig en klar sikt uppåt
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterande material kan läggas till för att öka synligheten under svaga ljusförhållanden
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterande material kan också läggas till för att öka synligheten under svaga ljusförhållanden
  • Godkänd för lateral deformation (LD)
  • Godkänd för sidodeformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Hi-vis Green
För användning med (applikation) Bygg, skogsbruk, olja och gas
Material ABS
Produkttyp Skyddshjälm
Upphängningstyp 4-punkts spärrhake
Ventilerad Ventilerad