missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Securinine, MedChemExpress

Produktkod. 16449258
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449258 10 mg
16411678 5 mg
16403946 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16449258 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2079

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress (-)-Securinine is plant-derived alkaloid and also a GABAA receptor antagonist.

(-)-Securinine is plant-derived alkaloid and also a GABAA receptor antagonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-Securinine
CAS 5610-40-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15NO2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (9.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O1)C=C2[C@@]13[C@](CCCC4)([H])N4[C@](C3)([H])C=C2
Molekylvikt (g/mol) 217.26
Formel vikt 217.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.