missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Securinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Securinine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1 |
| Formel vikt | 217.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?