Läs mer
WLD Tec™ Säkerhetsadapter
Produktkod. 10487151
Change view
Längd (metrisk):
0,5 m
Produktkod. Längd (metrisk)
10487151 0,5 m
1 options
Produktkod. 10487151 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 6.000.800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2201.22 SEK
    1580.17 SEK / Paket med 1
    Save 621.05 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Gasadapter
Längd (metrisk) 0,5 m
Inkluderar DVGW-slang (0,5 m) för patroner C 206, 190 g från Camping Gaz , Integrerad tryckregulator 50 mbar, avstängningsventil