Läs mer
Phenomenex™ SecurityGuard™ ™ omvändfas-HPLC-patroner, C18
Produktkod. 31745604 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
31745604 3 mm
31743431 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31745604 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AJ04287
Beräknad leverans: 26-11-2026
SecurityGuard-patroner™ ™ för användning med omvänd fas HPLC-kolonner.
  • SecurityGuard-kassetter™ ™ för användning med omvänd fas HPLC-kolonner
  • Finns i flera alternativ med inre diameter
  • Alla kolonner är 4 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Partikelstorlek Proprietär
Längd (metrisk) 4 mm
Typ Skyddspatron
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas C18
Teknik Omvänd fas HPLC
Kolumntyp Skyddskolonn
Produktlinje SecurityGuard