Läs mer
Phenomenex™ SecurityGuard™ SFC PREP-kassetthållarkit
Produktkod. 31747503 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
21.2 mm
30 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
31747503 30 mm
31743855 21.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31747503 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AJ08618
Beräknad leverans: 03-11-2026
SecurityGuard™ SFC PREP-kassetthållarkit för användning med SecurityGuard™ PREP-kassetter.
  • För användning med SecurityGuard™ PREP-kassetter
  • Finns i två olika alternativ med inre diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st.
Partikelstorlek Proprietär
Längd (metrisk) 30 mm
Typ Skyddspatronhållar-kit
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Produktlinje SecurityGuard