Läs mer
Sedaxane, TRC
Produktkod. 17934165
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934165 25 mg
17993215 250 mg
17944835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17934165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS24200025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874967-67-6
Molekylformel C18 H19 F2 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 331.36
Synonym N-(2-[1,1'-Bicyclopropyl]-2-ylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylic acid amide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-(Cyclopropyl)cyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-Cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid amide, N-[2-[1,1'-Bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl]-1-methyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Sedaxane, Vibrance
IUPAC-namn N-[2-(2-cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
LEDER Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2C3CC3C4CC4)c(n1)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sedaxane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19F2N3O/c1-23-9-14(16(22-23)17(19)20)18(24)21-15-5-3-2-4-11(15)13-8-12(13)10-6-7-10/h2-5,9-10,12-13,17H,6-8H2,1H3,(H,21,24)
Formel vikt 331.1496
Procent renhet >95%