Läs mer
Marienfeld Superior™ Sedgewick Rafter Counting Chamber
Produktkod. 10455873
Change view
CE-godkänd:
Nej
Produktkod. CE-godkänd
10455873 Nej
1 options
Produktkod. 10455873 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0611400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.62 SEK
    1395.31 SEK / Paket med 1
    Save 420.31 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Räknekammare Sedgewick Rafter är avsedda för räkning av partiklar och mikroorganismer i vatten eller andra transparenta vätskor.
  • Cellen på 50 x 20 x 1 mm styrs i ett 1 mm rutnät som delar upp 1 ml i 1000μ l
  • Levereras med täckglas på ca. 60 x 30 x 1 mm
  • Finns som precisionstyp av glas och en enda typ av plast
Specifikationer
Typ Räknekammare
Kulturområde 50 x 20 x 1 mm lindat i ett 1 mm rutnät
Beskrivning Sedgewick Rafter
Material Plast
CE-godkänd Nej
Djup (metriskt) 1 mm
nr per ärende 1