Läs mer
Marienfeld Superior™ Sedgewick Rafter Counting Chamber
Product Code. 10159822
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Djup (metriskt):
1 mm
Product Code. Djup (metriskt)
10159822 1 mm
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10159822 missing translation for 'mfr' Marienfeld Superior™ missing translation for 'supplierNo' 0611300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
Räknekammare Sedgewick Rafter är avsedda för räkning av partiklar och mikroorganismer i vatten eller andra transparenta vätskor.
  • Cellen på 50 x 20 x 1 mm styrs i ett 1 mm rutnät som delar upp 1 mL i 1000μ l
  • Levereras med täckglas på ca. 60 x 30 x 1 mm
  • Finns som precisionstyp av glas och en enda typ av plast
Specifications
Produkttyp Räknekammare
Beskrivning Precisionstyp med krom avsatt för faskontrast användning med slipade och avfasade kanter
Material Glas
Modell Sedgewick Rafter
Djup (metriskt) 1 mm
För användning med (applikation) Avsedd för räkning av partiklar och mikroorganismer i vatten eller andra transparenta vätskor
Inkluderar Cell på 50 x 20 x 1 mm styrd i ett 1 mm rutnät