Läs mer
VITLAB™ Sedimentationskon
Produktkod. 11774129
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11774129 1000 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 11774129 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 75991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    896.04 SEK / Paket med 3
    Save 318.96 SEK
    26% Av
I lager
Tillverkad enligt DIN 12 672. VITLAB™ Sedimentation Cone används för att bestämma suspenderat material i vätskor.
  • Klart
  • Med förhöjd skala
  • Skruvkoppling kan tas bort
Beställningsinfo
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 ml
Material SAN
Antal per förpackning 3
Typ Sedimentationskon