Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Sedimentation Tratthållare för Buerkle™ Trattstativ
Produktkod. 15614144 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
15614144 1 Varje
1 options
Produktkod. 15614144 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 71182001
I lager
Gör att Imholff-trattarna kan placeras i ett absolut vertikalt läge. Buerkle™ LaboPlast™ Sedimentationstratthållare för Imhoff-trattar säkerställer att Imhoff-trattarna hålls säkert och säkert.
  • För trattar med 90 mm dia. eller mer
  • Polypropen
  • Magnetiserad
  • Klämskruvar behövs inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Håller Imhoff tratt
Material Polypropen
Positioner 1
För användning med (utrustning) Trattstativ, Imhoff Trattar
Montering Magnet
Diameter (metrisk) öppning 90 mm
Produkttyp Tratthållare