Beskrivning
- Stativet för sedimentationstrattar används för att hålla, hålla eller lagra Imhoff-trattar säkert och pålitligt under sedimentering
- Stativet för sedimentationstrattar används för att hålla, hålla eller lagra Imhoff-trattar säkert och pålitligt under sedimentering
- Två tratthållare säkerställer att Imhoff-trattarna hålls säkert och säkert och kan placeras i ett absolut vertikalt läge
- Stativ med två hållare för sedimentationstrattar, lämplig för trattar 90mm eller mer i diameter
- Inga klämskruvar behövs
- Höjden på tratthållaren kan justeras enkelt och flexibelt med en hand
- PP, förkromat stål
- Justerbar höjd upp till 450 mm
- För trattar medØ 90 mm eller mer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Justerbar höjd |
| För användning med (applikation) | Imhoff trattar, trattar med 90 mm diameter |
| Material | Polypropen, förkromat stål |
| Typ | Stå för trattar |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 220 mm |
| Höjd (metrisk) | 450 mm |