Läs mer
Buerkle™ Sedimentationstratt
Produktkod. 10612693 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
10612693 1000 ml
1 options
Produktkod. 10612693 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 71181000
I lager
Sedimentationstratt, Imhoff-tratt.
  • SAN, kristallklart
  • Splittersäker
  • Med tömningspropp
  • DIN 12672
  • Graderad upp till 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 ml
Graderad Upp till 1000 ml
Material SAN
Volym (engelska) 33.81 oz.
Höjd (engelska) 18.31 in.
Höjd (metrisk) 465 mm
Diameter (engelska) Yttre 4.84 in.
Diameter (metrisk) Yttre 123 mm