Läs mer
Kartell™ Imhoff konstativ
Produktkod. 10031121
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10031121 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 10031121 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0105600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.00 SEK
    771.59 SEK / Paket med 1
    Save 34.41 SEK
    4% Av
I lager
Håll två Imhoff-koner säkert med detta hållbara konstativ. Kartell™ Imhoff Cone Stand ger en pålitlig plats för att observera sedimenterande fasta ämnen i ytvatten och saltvatten eller avloppsvatten.
  • Rymmer två Imhoff-koner
  • Tillverkad av PMMA
  • Höjd 294mm
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Material PMMA
Antal per förpackning 2
Typ Sedimentation Imhoff Cone Stand
Mått (L x B x H) 150 x 300 x 294 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 294 mm