Läs mer
BRAND™ Sedimentationsrör
Produktkod. 10799131 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10799131
Brand: BRAND™ 114740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sedimentationsrör konstruerat av polystyren har en konisk botten.
  • Polystyren konstruktion
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 105 mm
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Inre 16 mm