Beskrivning
- Den segmenterade arbetsytan ökar flexibiliteten
- Enkel underhåll i säkerhetsskåp
- Designad för modulär användning
- Tillåter delvis borttagning för rengöring eller ändringar av uppsättningen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Arbetsstation |
| Material för hölje | Segmenterat rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | SOLIS 1200 |