Läs mer
Erlab Segmenterad bänkskiva
Produktkod. 31794159 Handla allt Erlab Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Solis 1200
Solis 1500
Solis 1800
Solis 900
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
31794159 Solis 900 -
31794019 Solis 1200 -
31794001 Solis 1500 -
31794098 Solis 1800 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31794159 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORT000412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1476.90 SEK / Paket med 1
    Save 108.10 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Bänkskivan gör rengöringen enklare tack vare en design som minimerar områden där smuts kan samlas och förbättrar tillgången till ytor.
  • Laboratoriebänkskivor och vägytor: Erlab bänkskivor är designade för att ge en hållbar, kemiskt resistent och lättrengörbar arbetsyta för kanallösa kapslingar, filtreringsskåp och laboratoriebänkar. Varje yta dimensioneras exakt för att passa motsvarande Erlab utrustning.
  • Material utvalda för laboratoriebruk
    • Högresistiva material lämpliga för daglig kontakt med laboratoriekemikalier
    • Slät, icke-porös yta som är snabb och enkel att sanera
    • Motståndskraftig mot repor, stötar och rutinmässiga rengöringsmedel
    • Rostfria stålversioner tillgängliga för tillämpningar som kräver maximal kemisk och biologisk resistens
    • Segmenterade och vägande versioner finns tillgängliga för specifika hanteringskrav
  • Designad för säker hantering: Bänkskivans geometri bidrar till inneslutningsprestandan i terrariet genom att upprätthålla korrekt luftflöde vid arbetsytan. Segmenterade versioner möjliggör enkel borttagning för rengöring eller för att föra igenom utrustning, medan vägningsytor ger en stabil, vibrationsdämpad understöd för precisionsbalanser.
  • Viktiga fördelar:
    • Kemiskt resistent, lättrengörbar arbetsyta.
    • Exakt passform med motsvarande Erlab utrustning.
    • Lång livslängd vid intensiv laboratorieanvändning.
    • Alternativ finns för vägning och segmenterade konfigurationer.
    • Bidrar till korrekt luftflöde och inneslutningsprestanda.
Specifikationer
Produkttyp Platt arbetsyta
För användning med (utrustning) Solis 900