Läs mer
SEL120-34A HCl, MedChemExpress
Beskrivning
SEL120-34A HCl is a potent, selective, orally available, ATP-competitive CDK8 inhibitor, with IC50s of 4.4 nM and 10.4 nM for CDK8/CycC and CDK19/CycC, respectively, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SEL120-34A HCl |
| CAS | 1609452-30-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18Br2N4.xHCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(Br)C(Br)=C2C3=C1N=C(N4CCNCC4)N3CCC2.[x HCl] |
| Procent renhet | 99.8% |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |