Läs mer
Selamectin, MedChemExpress
Beskrivning
Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selamectin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 220119-17-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C43H63NO11 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (129.88 mM) |
| LEDER | O[C@@]12[C@@]3([H])/C(C(C)=C[C@@]1([H])C(O[C@]4([H])C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C2\CO3)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)=N\O |
| Visa mer |