Läs mer
Selegilin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30459875
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459875 1 ml
1 options
Produktkod. 30459875 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0216.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Selegilinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Analyt- eller komponentnamn Selegiline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H17 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12 H,10-11H2,2-3H3;1 H/t12-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC-namn (2 R)-N-metyl-1-fenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 223,1128 g/mol