Läs mer
Selegilin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457798
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457798 10 mg
1 options
Produktkod. 30457798 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0216.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Analyt- eller komponentnamn Selegiline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H17 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC-namn (2R)-N-metyl-1-fenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 223,1128 g/mol