Läs mer
Selegilin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18051810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18051810 250 mg
1 options
Produktkod. 18051810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0216.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Selegilin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Analyt- eller komponentnamn Selegiline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H17 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC-namn (2R)-N-metyl-1-fenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223,1128 g/mol