Läs mer
Selegiline, Mikromol
Produktkod. 30459975
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30459975 250 mg
1 options
Produktkod. 30459975 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0216.130250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Selegiline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selegiline
CAS 14611-51-9
Analyt- eller komponentnamn Selegiline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym R(-)-Selegiline, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (αR)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, L-(-)- (8CI), (-)-Deprenil, (-)-Deprenyl, (-)-Selegiline, (R)-(-)-Deprenyl, (R)-Selegiline, (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-ylbenzeneethanamine, Anipryl, Emsam, Emsam TTS, Selegiline, Selegina, Selgene, Zelapar, l-Deprenyl
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3/t12-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC-namn (2R)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 187.281
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.136 g/mol