Läs mer
Selenic acid, 40% aq. soln.
Produktkod. 11343497
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11343497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018851.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-08-6 | K2O4Se | 221.16 g/mol
Selensyra används som oxidationsmedel. Dess derivat natriumselenat används vid beredning av glas och djurfoder. Det fungerar som ett analytiskt reagens och används även för framställning av andra selensalter som guld(III)selenat. Vidare reagerar den med fluorsvavelsyra för att få selenoylfluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-08-6
MDL-nummer MFCD00012191
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenic acid
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
Molekylformel H10N2O4S
Linjär formel H2SeO4
UN-nummer UN2922
Merck Index 14,8429
Löslighetsinformation Miscible with sulfuric acid. Immiscible with ammonia.
InChI-nyckel ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
IUPAC-namn diazan;sulfit;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 134.15
PubChem CID 21701053
Formel vikt 144.97 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% aq. soln.
Densitet 1.41 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.