Läs mer
Selensyra, 40% AQ. Soln.
Produktkod. 11353497
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353497 100 g 100g
11343497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018851.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-08-6 | K2O4Se | 221,16 g/mol
Selensyra används som oxidationsmedel. Dess derivat natriumselenat används vid beredning av glas och djurfoder. Det fungerar som ett analytiskt reagens och används även för framställning av andra selensalter som guld(III)selenat. Vidare reagerar den med fluorsvavelsyra för att få selenoylfluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-08-6
MDL-nummer MFCD00012191
Synonym selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2
ChEBI CHEBI:18170
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenic acid
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Densitet 1.41 g/mL
Molekylformel K2O4Se
Linjär formel H2SeO4
UN-nummer UN2922
Merck Index 14,8429
Löslighetsinformation Blandbar med svavelsyra. Oblandbar med ammoniak.
InChI-nyckel YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
LEDER O[Se](=O)(=O)O
IUPAC-namn selensyra
Molekylvikt (g/mol) 221.16
PubChem CID 1089
Formel vikt 144,97 (Vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.