Läs mer
Selensyra, 98 %
Produktkod. 11904111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904111 1 kg Glasflaska 1kg
10002480 50 g Glasflaska 50g
10276780 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198870010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-00-8
Molekylformel H2O3Se
Molekylvikt (g/mol) 128.98
MDL-nummer MFCD00011331
InChI-nyckel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-namn selensyra
LEDER O[Se](O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenious acid
Färg Rosa eller vit
Smältpunkt 70,0 °C
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Kvantitet 1 kg
Fieser 1992
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Merck Index 158567
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 167g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i varmt vatten och alkohol, olösliga i ammoniak
Formel vikt 128.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.