Läs mer
Thermo Scientific™ Selenit laktosbuljong
Kvantitet:
50/Pk.
Medietyp:
Selenit laktosbuljong
Fyll volym:
8 mL
Beskrivning
Berika för Salmonella -arter från fekal- och födoprover med Thermo Scientific™ Selenit laktosbuljong i praktiskt förberedda mediarör.
Selenit laktosbuljong används för att berika odling av salmonella från avföring, livsmedel, vatten och andra material.
Natriumbiselenit fungerar som det selektiva medlet, medan laktos tillsätts som en fermenterbar kolhydrat för att förhindra en höjning av pH-värdet under inkubation eftersom varje ökning av pH kommer att minska selenitens selektiva aktivitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Natriumbiselenit fungerar som det selektiva medlet, medan laktos tillsätts som en fermenterbar kolhydrat för att förhindra en höjning av pH-värdet under inkubation eftersom varje ökning av pH kommer att minska selenitens selektiva aktivitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lätt elfenben, transparent |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Formatera | Provrör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Selenit laktosbuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 8 mL |
| Fyll vikt | 8± 0,5 ml |
| Förpackningstyp | 50 rör i en kartong |
| Kvantitet | 50/Pk. |
För in vitro-diagnostik.