Läs mer
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard, 125 ml i H 2 O, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11405888 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405888 1 st. 125ml
1 options
Produktkod. 11405888 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    858.00 SEK
    765.10 SEK / 125ml
    Save 92.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Innehåller
Analyscertifikat
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard för provverifiering och metodvalidering, 125 mL i H 2 O, levereras med ett omfattande analyscertifikat
  • Selen +3 Speciation Standard
  • 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifikationer
Beskrivning Artbildning +6 Artbildningsstandard
Förpackning EA
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
CAS Min % 0.1%, 0.00%
CAS Max % 99.9%, 0.00%
Analyt- eller komponentnamn Selenium +6
Molekylformel Se
Koncentration 1000 μg/ml
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Teknik ICP-MS
UN-nummer 12352402
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 9001
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Se]
Element Selen +6
IUPAC-namn selen
Molekylvikt (g/mol) 78.97
Kvantitet 1 st.